Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50 ml centrifugrör av glas med konisk botten och skruvlock
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Standard avsmalnande KIMAX™ rör med skruvlock
- Graderad och kalibrerad för att innehålla
- Skala, legend och markeringspunkt är hållbar vit keramisk emalj
- Kapacitet 50 ml
- Max RCF 2980
- Rör OD 29mm, Längd 147mm
- Graderingsintervall (ml) 0 0-10 i 0,5, 10-50 i 1
- Tolerans (ml) 0 till 1 -± 0,075, över 1 till 2 -± 0,150, över 2 till 5 -± 0,300, över 5 till 10 -± 0,50, över 10 -± 1 000
- Det medföljande skruvlocket har PTFE-klädd gummifoder och är förpackat separat, ersättningslocket är 45066C
- Fall av 12
- Tillverkad enligt specifikationerna som finns i ASTM D2158
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Liner material | PTFE |
| Trådstorlek | 24-410 |
| Tolerans | 0 till 1 ml in± 0,075 ml,> 1 till 2 ml in± 0,15 ml,> 2 till 5 ml in± 0,3 ml,> 5 till 10 ml mLin± 0,5 ml,> 10 ml in± 1 ml |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 147 mm |
| Visa mer |