Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerör av glas med konisk botten, 50mL, skruvgänga
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Beskrivning
Med en kulformad form tål dessa engångsskruvgängade centrifugrör centrifugering upp till 2980 RCF. Förslutningar medföljer inte (för förslutningar, se tillverkningsnr. 73800 och 73802).
- Rören är krymplindade av plast i modulära brickor för renhet och säkerhet
- Tillverkad av 51 expansion, lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Borsilikatglas |
| Trådstorlek | 24-400 |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 137 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |