Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerör av glas med konisk botten: 5 ml kapacitet
Förslutningstyp:
Ingår ej
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Beskrivning
Borsilikatglas
- Kapacitet: 5 ml
- OD x L: 13 x 110 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Borsilikatglas |
| Trådstorlek | 13-415 |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Visa mer |