Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerör av glas med konisk botten: 5 ml kapacitet
Produktkod. p-4909400
Ingår ej, Paket med 125
Förslutningstyp:
Ingår ej
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. 11853093
Brand: DWK Life Sciences 737905
Bara undefined kvar
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borsilikatglas
  • Kapacitet: 5 ml
  • OD x L: 13 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
Form Konisk
Längd (metrisk) 110 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 2980 x g
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Centrifugerör av glas med konisk botten: 5 ml kapacitet >