Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Engångsborosilikatglasrör med gängad ände
Beskrivning
Med rund botten
- För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
- Följ med ASTM™ E 438, typ I, klass B glaskrav
- Krympförpackade i modulära brickor
- Utan stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438, typ I, klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Bricka |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |