Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Individuellt förpackade serologiska plastpipetter för engångsbruk
Produktkod. 16408975 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Artikelnummer. 16408975
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 569005110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestrålningssteriliserad och lämplig för vävnadsodlingsarbete.
  • Ha enhetliga dragna eller gjutna spetsar och fasade eller gjutna toppändar med bomullstoppning
  • Två ringar nära toppen anger att en liten mängd kvar i spetsen efter leverans måste blåsas ut och läggas till huvudvolymen som levereras
  • 5 mL storlek har nu tvådelad design
  • Färgkodade förpackningar gör valet av rätt pipettstorlek snabbt och exakt
  • Kalibrerad“ Att leverera” att tipsa
Bestellinformation
Individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar
Compliance
Designad från ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E934
Diameter (metrisk) Yttre 1.5 mm
Material Plast
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen 2 mL
Kvantitet 50/Pk., 200/Cs.
Tolerans ±0,1 ml
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (engelska) 0,16 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt