Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiska engångspipetter i plast med standardspets i multipack
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Purple
White
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Beskrivning
- Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
- Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
- 5mL size now has two-piece design
- Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
- Calibrated “To Deliver” to tip
Beställningsinfo
Multipackade 10 ml pipetter tillgängliga med antingen vanlig spets (1,5 mm dia.) eller bred spets (diameter 3,5 mm). Alla storlekar tillgängliga antingen i individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar, eller i återförslutbara multipack överpackade i fraktcontainrar.
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E934 |
| Material | Plastic |
| Sterilitet | Sterile |
| För användning med (applikation) | For tissue culture work |
| Graderad | Yes |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 0.3 mL |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackningstyp | Multi-pack |
| Visa mer |