Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Serologiska engångspipetter i plast med standardspets i multipack
Produktkod. 16418965 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Orange
Vitt
Tipsstil:
Standard
Standard, med bomullspluggar
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Tipsstil
16418965 25 mL Klart Standard
16488955 1 mL Gult Standard, med bomullspluggar
16438965 5 mL Blått Standard
16478955 10 mL Orange Standard
16408965 2 mL Vitt Standard
16498955 1 mL Gult Standard
16428965 50 mL Lila Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16418965 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 5680025210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 SEK
    1018.66 SEK / Paket med 200
    Save 115.34 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Bestrålningssteriliserad och lämplig för vävnadsodlingsarbete
  • Ha enhetliga dragna eller gjutna spetsar och fasade eller gjutna toppändar med bomullstoppning
  • Två ringar nära toppen anger att en liten mängd kvar i spetsen efter leverans måste blåsas ut och läggas till huvudvolymen som levereras
  • 5 mL storlek har nu tvådelad design
  • Färgkodade förpackningar gör valet av rätt pipettstorlek snabbt och exakt
  • Kalibrerad“ Att leverera” att tipsa
Beställningsinfo
Multipackade 10 ml pipetter tillgängliga med antingen vanlig spets (1,5 mm dia.) eller bred spets (diameter 3,5 mm). Alla storlekar tillgängliga antingen i individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar, eller i återförslutbara multipack överpackade i fraktcontainrar.
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934.
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Kalibrering To Deliver
Certifikat och efterlevnad ASTM E934
Material Plast
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För vävnadsodlingsarbete
Graderad Ja
Examen 0.2 mL
Negativa examen 10 mL
Kvantitet 200/Cs.
Tipsstil Standard
Förpackningstyp Påse med 10 st
Färg Klart
Volym (metrisk) 25 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk