Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiska engångspipetter i plast med standardspets i multipack
Produktkod. 16438965 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Purple
White
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Produktkod. 16438965
Brand: DWK Life Sciences 568005110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bestrålningssteriliserad och lämplig för vävnadsodlingsarbete
  • Ha enhetliga dragna eller gjutna spetsar och fasade eller gjutna toppändar med bomullstoppning
  • Två ringar nära toppen anger att en liten mängd kvar i spetsen efter leverans måste blåsas ut och läggas till huvudvolymen som levereras
  • 5 mL storlek har nu tvådelad design
  • Färgkodade förpackningar gör valet av rätt pipettstorlek snabbt och exakt
  • Kalibrerad“ Att leverera” att tipsa
Beställningsinfo
Multipackade 10 ml pipetter tillgängliga med antingen vanlig spets (1,5 mm dia.) eller bred spets (diameter 3,5 mm). Alla storlekar tillgängliga antingen i individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar, eller i återförslutbara multipack överpackade i fraktcontainrar.
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E934
Material Plast
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För vävnadsodlingsarbete
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen 2 mL
Kvantitet 500/Cs.
Tipsstil Standard
Förpackningstyp Påse med 25 st
Volym (engelska) 0,16 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk