Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiska engångspipetter i plast med standardspets i multipack
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Ha enhetliga dragna eller gjutna spetsar och fasade eller gjutna toppändar med bomullstoppning
- Två ringar nära toppen anger att en liten mängd kvar i spetsen efter leverans måste blåsas ut och läggas till huvudvolymen som levereras
- 5 mL storlek har nu tvådelad design
- Färgkodade förpackningar gör valet av rätt pipettstorlek snabbt och exakt
- Kalibrerad“ Att leverera” att tipsa
Beställningsinfo
Multipackade 10 ml pipetter tillgängliga med antingen vanlig spets (1,5 mm dia.) eller bred spets (diameter 3,5 mm). Alla storlekar tillgängliga antingen i individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar, eller i återförslutbara multipack överpackade i fraktcontainrar.
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E934 |
| Material | Plast |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För vävnadsodlingsarbete |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 0.3 mL |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Tipsstil | Standard |
| Visa mer |