Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiska engångspipetter av polystyren i kapsel
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Beskrivning
- Kalibrerad för att leverera till spetsen
- Har två ringar nära toppen
- Bestrålning steriliserad
- Tryckt med kemiskt resistent organiskt svart bläck
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Material | Plast |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För masstestning och serologiskt arbete |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Negativa examen | 3 mL |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Förpackningstyp | Kanister |
| Visa mer |