Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiska engångspipetter av polystyren i kapsel
Produktkod. p-3208040 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Produktkod. 16448955
Brand: DWK Life Sciences 5670011100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För masstestning och serologiskt arbete.
  • Kalibrerad för att leverera till spetsen
  • Har två ringar nära toppen
  • Bestrålning steriliserad
  • Tryckt med kemiskt resistent organiskt svart bläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Material Plast
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För vävnadsodlingsarbete, masstestning och serologiskt arbete
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Negativa examen 0.3 mL
Kvantitet 500/Cs.
Tolerans ±0,02 ml
Förpackningstyp Kanister
Volym (engelska) 0,03 oz.
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk