Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Platt skivavskiljare för skruvförslutningar
Produktkod. 12814871
Change view
Stängningsstorlek:
15–425 mm
18–400 mm
24–400 mm
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,7 tum
Material:
Rött gummi med PTFE-beläggning
Silikongummi med PTFE-yta
Tjocklek (engelska):
0,06 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Diameter (engelska) Material Tjocklek (engelska) Förpackningsstorlek
12814871 15–425 mm 0,5 tum Silikongummi med PTFE-yta 0,06 tum. Paket med 144
17791078 15–425 mm 0,5 tum Rött gummi med PTFE-beläggning 0,06 tum. -
12803663 18–400 mm 0,7 tum Silikongummi med PTFE-yta 0,06 tum. Paket med 144
11833855 24–400 mm 0,7 tum Silikongummi med PTFE-yta 0,06 tum. Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12814871 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7381815
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-belagda septa ger barriär för produktkontakt
  • God återförslutningsbarhet
  • Röd gummitjocklek: 0,06 tum.
  • PTFE-tjocklek: 0,002 tum.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,5 tum
Material Silikongummi med PTFE-yta
Kvantitet 144 Cs.
Tjocklek (metrisk) 1.5mm
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
För användning med (utrustning) Skruva fast flaskans förslutning
Stängningsstorlek 15–425 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Form Rund
Produkttyp Septa