Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Platt skivavskiljare för skruvförslutningar
Beskrivning
PTFE-belagda septa ger barriär för produktkontakt
- PTFE-beklädd konstruktion ger en skyddande barriär för produktkontakt
- Bra återförslutningsförmåga för upprepad användning
- Finns i PTFE-belagd silikon och PTFE-belagd röd gummi
- Kompatibel med standard GPI-skruvgängsstängningsstorlekar inklusive 15-425, 18-400, 20-400 och 24-400
- PTFE-tjocklek: 0,002 tum (standard) till 0,010 tum beroende på variant
- Röd gummi/silikongummi baksida: 0,06 tum till 0,12 tum beroende på variant
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Material | Rött gummi med PTFE-beläggning |
| Kvantitet | 144/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum. |
| För användning med (utrustning) | Skruva fast flaskans förslutning |
| Stängningsstorlek | 15–425 mm |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Visa mer |