Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Provflaskor med skruvgänga av glas med PTFE-förslutning
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Cylindrisk form ger solid balans. Platt botten underlättar fristående förmåga.
- Klara provflaskor av borosilikatglas med cylindrisk form och platt botten för fristående stabilitet
- Skruvgängad GPI-finish för säker, läckagesäker slutning
- Levereras med ett påsatt stängt övre vitt ureahatt med PTFE-belagd vit gummiliner
- Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
- 60940A-4 följer EPA 600-seriens metoder
- Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 4,0 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 1 dr. |
| Produktlinje | Kimble |
| Visa mer |
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?