Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Provflaskor med skruvgänga av glas med PTFE-förslutning
Produktkod. 15205547 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
4,0 ml
8,0 ml
Volym (engelska):
1 dr.
2,16 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Volym (engelska) Förpackningsstorlek
15205547 8,0 ml 2,16 dr. Paket med 144
12763067 4,0 ml 1 dr. Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15205547 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 60940A8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 SEK
    1640.07 SEK / Paket med 144
    Save 144.93 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
KIMBLE™ Glasskruvtrådprovflaskor med PTFE-förslutning är klara borosilikatglasflaskor med platt botten för fristående användning. Tillverkade enligt USP typ I- och ASTM E438-standarder, har varje flaska ett fäst vitt urealock med PTFE-belagd vit gummiliner.
Cylindrisk form ger solid balans. Platt botten underlättar fristående förmåga.
  • Klara provflaskor av borosilikatglas med cylindrisk form och platt botten för fristående stabilitet
  • Skruvgängad GPI-finish för säker, läckagesäker slutning
  • Levereras med ett påsatt stängt övre vitt ureahatt med PTFE-belagd vit gummiliner
  • Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
  • 60940A-4 följer EPA 600-seriens metoder
  • Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
Specifikationer
Klassificering A
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 8,0 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 2,16 dr.
Stängningsmaterial PTFE
Förslutningstyp Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Kvantitet 144/Cs.
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 63 mm
Produkttyp Provflaska med skruvlock