Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Provflaskor med skruvgängade glas med PTFE/silikonavskiljare och polypropenförslutning med öppen topp
Beskrivning
- Kimax KG-33 borosilikatglas - uppfyller kraven för ASTM Typ 1, klass A och USP Typ 1 glas
- Hög kemikalieresistens
- Flaskans topp har en gängad finish
- Bifogad stängning har öppen skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 8,0 ml |
| Septum | Röd PTFE/vit silikon |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 2.16 dr. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) |
| Visa mer |