Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Provflaskor med skruvgängade glas med PTFE/silikonavskiljare och polypropenförslutning med öppen topp
Produktkod. 12773067
Volym (metrisk):
8,0 ml
16,0 ml
Höjd (metrisk):
63 mm
72 mm
Stängningsstorlek:
15-425
18-400
Diameter (metrisk) Yttre:
17 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 12773067
Brand: DWK Life Sciences 60942A16
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindrisk form ger solid balans. Platt botten underlättar fristående förmåga.
  • Kimax KG-33 borosilikatglas - uppfyller kraven för ASTM Typ 1, klass A och USP Typ 1 glas
  • Hög kemikalieresistens
  • Flaskans topp har en gängad finish
  • Bifogad stängning har solid topp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering A
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 16,0 ml
Septum PTFE/silikon
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 4.32 dr.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Höjd (metrisk) 72 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Stängningsstorlek 18-400