Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Provflaskor med skruvgänga av glas utan förslutning
Produktkod. 17741078
Change view
Certifikat och efterlevnad:
ASTM Typ I, Klass A
USP Typ I
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
15-425
18-400
Volym (engelska):
1 dr.
2,16 dr.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Färg Stängningsstorlek Volym (engelska)
17741078 ASTM Typ I, Klass A Klart 18-400 1 dr.
17751078 USP Typ I Bärnsten 15-425 2,16 dr.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17741078 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 608102170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindrisk form ger solid balans. Platt botten underlättar fristående förmåga.
  • Provflaskan av glas har en gängad finish
  • KG-33 borosilikatglas
  • Ograderad utan förslutning ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 16.0 mL
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 18-400
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 70 mm