Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Provflaskor med skruvgänga av glas utan förslutning
Beskrivning
- Provflaskan av glas har en gängad finish
- KG-33 borosilikatglas
- Ograderad utan förslutning ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 8.0 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 2,16 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 15-425 |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |