Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Korta provflaskor med skruvgänga av glas utan förslutning
Beskrivning
- Genomskinliga provflaskor med skruvgänga - Förslutningar ingår inte
- Alternativ:
- Kapacitet 2mL - 1/2 dram: Höjd 28mm, OD 15mm, GPI Finish 13-425
- Kapacitet 6mL - 1 1/2 dram: Höjd 40 mm, OD 19 mm, GPI Finish 15-425
- Hylla Förpackningsmängd 200, kartong med 1000
- Överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Idealisk för sammansatt förvaring |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0,5 dr. |
| Stängningsstorlek | 13-425 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM Typ I, Klass A |
| Höjd (metrisk) | 28 mm |