Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ EPA vattenanalysflaska, utan förslutning
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Genomskinliga EPA-flaskor är omvandlade från slangar av typ I, 33 expansionsborosilikatglas och bärnstensfärgade EPA-flaskor är omvandlade från slangar av typ I, 51 expansionsborosilikatglas
- Även om flaskorna inte är förrengjorda, är de förpackade i en krympplastmodul, lehr-clean, eftersom de kommer från slutet av produktionsugnen och placeras sedan i en korrugerad hyllförpackning
- Öppna stängningar och PTFE-belagda silikonsepta eller solid-top PFTE-belagda vita gummifodrade stängningar finns tillgängliga separat
Uppfyllande
Flaskor följer riktlinjerna för fastställande av testprocedurer för att analysera föroreningar i vatten (Ref. US EPA Methods 601, 602, 603 och 604).
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1,18 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 60 ml |
| För användning med (applikation) | För vattenanalys |
| Höjd (engelska) | 4,84 tum. |
| Antal per förpackning | 144 |
| Volym (engelska) | 2,02 oz. |
| Visa mer |