Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ EPA vattenanalysflaska, utan förslutning
Produktkod. p-204124
Volym (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Färg:
Klart
Antal per förpackning:
144
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 432
Produktkod. 12703077
Brand: DWK Life Sciences 60958A4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa genomskinliga och bärnstensfärgade skruvgängade EPA-flaskor för insamling och lagring av vattenprover följer riktlinjerna för att fastställa testprocedurer för analys av föroreningar.
  • Genomskinliga EPA-flaskor är omvandlade från slangar av typ I, 33 expansionsborosilikatglas och bärnstensfärgade EPA-flaskor är omvandlade från slangar av typ I, 51 expansionsborosilikatglas
  • Även om flaskorna inte är förrengjorda, är de förpackade i en krympplastmodul, lehr-clean, eftersom de kommer från slutet av produktionsugnen och placeras sedan i en korrugerad hyllförpackning
  • Öppna stängningar och PTFE-belagda silikonsepta eller solid-top PFTE-belagda vita gummifodrade stängningar finns tillgängliga separat
Uppfyllande
Flaskor följer riktlinjerna för fastställande av testprocedurer för att analysera föroreningar i vatten (Ref. US EPA Methods 601, 602, 603 och 604).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 ml
För användning med (applikation) För vattenanalys
Höjd (engelska) 2,24 tum.
Antal per förpackning 144
Volym (engelska) 0,67 oz.
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 57 mm
Certifikat och efterlevnad EPA 601, 602, 603, 604