Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace-flaskor
Volym (metrisk):
10,0 ml
20 ml
20,0 ml
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Platt toppkrympning
Höjd (metrisk):
46 mm
75 mm
Stil:
Avfasad topp, rund botten
Avfasad, modifierad topp/botten
Fasad
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Finish: 20mm A/S
Beställningsinfo
100 injektionsflaskor/förpackning, 10 förpackningar/fodral.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Kiselglas |
| Volym (metrisk) | 10,0 ml |
| Höjd (engelska) | 1,81 tum. |
| Hals stil | Fasad |
| nr per ärende | 1000 |
| Stil | Avfasad topp, rund botten |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 46 mm |
| Visa mer |