Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace-flaskor
Produktkod. 11883023
Volym (metrisk):
10.0 mL
20 mL
20.0 mL
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Flat Top Crimp
Höjd (metrisk):
46 mm
75 mm
Stil:
Beveled Top, Round Bottom
Beveled, Modified Top/Bottom
Fasad
Round
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11883023
Brand: DWK Life Sciences 90S332375BMB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glas, klar KG-33
  • Finish: 20mm A/S
Beställningsinfo
100 injektionsflaskor/förpackning, 10 förpackningar/fodral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Kiselglas
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,95 tum.
nr per ärende 1000
Stil Beveled, Modified Top/Bottom
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 75 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Certifikat och efterlevnad OEM
Stängningsstorlek 20 mm