Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace-flaskor
Volym (metrisk):
10.0 mL
20 mL
20.0 mL
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Flat Top Crimp
Höjd (metrisk):
46 mm
75 mm
Stil:
Beveled Top, Round Bottom
Beveled, Modified Top/Bottom
Fasad
Round
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Finish: 20mm A/S
Beställningsinfo
100 injektionsflaskor/förpackning, 10 förpackningar/fodral.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Kiselglas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Höjd (engelska) | 2,95 tum. |
| nr per ärende | 1000 |
| Stil | Beveled, Modified Top/Bottom |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Visa mer |