Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 5-plats NMR-rörbrickor
Produktkod. 14820422
Change view
För användning med (utrustning):
5 mm dia. Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
14820422 5 mm dia. Rör Varje
1 options
Produktkod. 14820422 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8970330005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10185.00 SEK
    8171.43 SEK / Paket med 1
    Save 2013.57 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-06-2027
Dessa kompletta brickor med fem platser använder flexibla PTFE-slangar och en vakuumkälla (ingår ej) för att rikta en kraftström av tvättlösningsmedel för att noggrant rengöra insidan av 7 och 8 tum. NMR-rör.
  • Två storlekar tillgängliga för 3 och 5 mm diameter rör
  • Båda storlekarna kommer med en 1L reservoarflaska
  • Alla fuktade delar är tillverkade av kemikaliebeständigt PTFE eller borosilikatglas
  • En O-ring glider över varje rör för att bilda en vakuumtät tätning innan rören placeras för rengöring
  • Med en enkel vridning kan tvättventilen konfigureras för att tvätta och sedan torka
  • Cykler kan upprepas eller rengjorda rör kan tas bort omedelbart för användning
Specifikationer
Material PTFE eller borosilikatglas
Produkttyp NMR Tub Washer
För användning med (utrustning) 5 mm dia. Rör