Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 5-plats NMR-rörbrickor
Produktkod. p-61988
Change view
För användning med (utrustning):
5 mm dia. Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
14820422 5 mm dia. Rör Varje
1 options
Produktkod. 14820422 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8970330005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa kompletta brickor med fem platser använder flexibla PTFE-slangar och en vakuumkälla (ingår ej) för att rikta en kraftström av tvättlösningsmedel för att noggrant rengöra insidan av 7 och 8 tum. NMR-rör.
  • Två storlekar tillgängliga för 3 och 5 mm diameter rör
  • Båda storlekarna kommer med en 1L reservoarflaska
  • Alla fuktade delar är tillverkade av kemikaliebeständigt PTFE eller borosilikatglas
  • En O-ring glider över varje rör för att bilda en vakuumtät tätning innan rören placeras för rengöring
  • Med en enkel vridning kan tvättventilen konfigureras för att tvätta och sedan torka
  • Cykler kan upprepas eller rengjorda rör kan tas bort omedelbart för användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE eller borosilikatglas
Produkttyp NMR Tub Washer
För användning med (utrustning) 5 mm dia. Rör