Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Bred spetsöppning Återanvändbara serologiska pipetter med pluggande topp
Produktkod. 11833133
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
Längd (metrisk):
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11833133
Brand: DWK Life Sciences 37034B5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med trögflytande vätskor, uppslamningar och suspensioner. Bred spetsöppning för snabb leverans.
  • Sammandragen topp för bomullspluggning
  • Färgkodade alternativ: 5 ml (blå), 10 ml (orange), 25 ml (vit)
  • Spetsöppning 3mm
  • Graderad: graderingsintervall 0,1mL
  • Designad från ASTM Specifikation E1044, Style III-krav
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E1044
Diameter (metrisk) Inre Betydande
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 0 till 4,8 ml, steg om 0,1 ml
Tolerans ±0,1 ml
Volym (engelska) 0,16 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 350 mm
Typ Serologisk pipett