Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Förbryllade kulturflaskor
Produktkod. 10181512
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10181512 250 mL Paket med 6
11720734 250 mL Varje
10769024 500 mL Paket med 6
11730734 500 mL Varje
10520403 1000 mL Paket med 6
10266872 2000 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10181512 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 25630250
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För fermentering, cellodlingstillväxt och -odling och genteknik
  • Bottenbafflar ger ökad blandning, luftning och gasutbyte
  • Hals OD: 25 mm (1 tum) för 125 ml storlek; alla andra är hals OD: 38 mm (11/2 tum)
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,5 tum
Diameter (metrisk) bas 82 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För fermentering, cellodlingstillväxt och -odling och genteknikprocedurer och roterande och fram- och återgående shakers
För användning med (utrustning) Roterande och reciprokaterande skakar
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 14.2 cm
Hals stil Vanligt brandpolerad
Produkttyp Shakarflaska
Skrivyta Hållbar vit keramisk emaljmärkning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Mun stil Randad
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Snopen
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm
Stängningsstorlek 38 mm
Kvantitet 6 ea.