Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Förbryllade kulturflaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
För fermentering, cellodlingstillväxt och -odling och genteknik
- Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
- Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1.5 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| För användning med (applikation) | For fermentation, cell culture growth and cultivation and genetic engineering procedures and rotary and reciprocating shakers |
| Höjd (engelska) | 7 in. |
| Höjd (metrisk) | 18.3 cm |
| Hals stil | Plain fire-polished |
| Skrivyta | Durable White Ceramic Enamel Marking |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Bottenform | Baffled |
| Visa mer |