Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Märke Hopkins vaccinrör
Produktkod. 11778153
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11778153
Brand: DWK Life Sciences 4522510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att standardisera vacciner
  • Stjälken graderas till 0,01 ml till 0,05 ml i 0,01 ml underavdelningar
  • Kropp, vid 1, 5 och 10 ml
  • Skala och legend är hållbar vit keramisk emalj
  • 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Disponibel Återanvändbar
Material Borsilikatglas
För användning med Används för att standardisera vacciner
Tolerans ±0,2 ml
Form Konisk
Längd (metrisk) 119 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 17 mm
Examen 0,01 till 0,05 ml i steg om 0,01 ml
Produkttyp Vaccinrör
Max. RCF 2980 x g