Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerör av glas med konisk botten, 10 ml
Disponibel:
Återanvändbar
Engångsbruk
Återanvändbar
Material:
Borsilikatglas
Kraftig Kimax Glas
Längd (metrisk):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 125
Paket med 6
Beskrivning
Använd dessa rör för centrifugering upp till 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerör av glas med koniska botten är krymplindade av plast i modulära brickor för renhet och säkerhet. Tillverkad av 51 expansionsglas med låg extraherbar borosilikat.
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | To contain |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Stängningsmaterial | Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Stopparnummer | 13 |
| Tolerans | 0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.15mL, >1 to 3mL in ±0.1mL, >3mL in ±0.2mL |
| Form | Conical |
| Längd (metrisk) | 117 mm |
| Visa mer |