Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Centrifugerör av glas med konisk botten, 10 ml
Description
Använd dessa rör för centrifugering upp till 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerör av glas med koniska botten är krymplindade av plast i modulära brickor för renhet och säkerhet. Tillverkad av 51 expansionsglas med låg extraherbar borosilikat.
- Med konisk botten
- Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Hold (Håll) |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Borsilikatglas |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Show More |