Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerör av glas med konisk botten, 10 ml
Produktkod. p-4909401
Click to view available options
Disponibel:
Återanvändbar
Engångsbruk
Återanvändbar
Material:
Borsilikatglas
Kraftig Kimax Glas
Längd (metrisk):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Skruvlock
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 125
Paket med 6
Product Code. 11828462
Brand: DWK Life Sciences 7378510
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd dessa rör för centrifugering upp till 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerör av glas med koniska botten är krymplindade av plast i modulära brickor för renhet och säkerhet. Tillverkad av 51 expansionsglas med låg extraherbar borosilikat.
  • Med konisk botten
  • Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Borsilikatglas
Trådstorlek 15-415
Form Konisk
Längd (metrisk) 114 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Diameter (metrisk) 16 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 2980 x g