Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Upplösningstestkärl
Produktkod. 15103006 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15103006 160 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 15103006 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 337301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3280.00 SEK
    3014.86 SEK / Paket med 2
    Save 265.14 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
För upplösningstestning av läkemedelsbiotillgänglighet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Rund botten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Tester av biologisk tillgänglighet för läkemedel
Längd (metrisk) 160 mm
Produkttyp Lösningskärl för testning
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Sterilitet Non-sterile
Bottenform Round
Diameter (metrisk) Yttre 108 mm