Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftiga bägare
Produktkod. 11700704
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Rekommenderas inte för användning på kokplattor med termiska gradienter eller utan omrörning.
Produktkod. 11700704
Brand: DWK Life Sciences 140051000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för användning på kokplattor med termiska gradienter eller utan omrörning.
Tung konstruktion förlänger livslängden
  • Med hällpip
  • Med märkningsfläck
  • Ha vita graderingar för ungefärlig volym
  • Exakt till± 5 %
  • Tjocka, enhetliga väggar med extra godstjocklek i bearbetad toppkant
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 960 Typ II krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Diameter (engelska) Yttre 4,21 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 10.7 cm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Erbjuder överlägsen mekanisk styrka och hållbarhet, ger förbättrad säkerhet vid användning under extrema förhållanden som mekaniserad tvätt och grov hantering
Graduation Range 100 till 1000 ml
Höjd (engelska) 5,98 tum
Höjd (metrisk) 15.2 cm
Inkluderar Pip
Ökar 50 mL
Etiketttyp Matt finish märkning
Kvantitet 6 Pk.
Typ Bägare
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
skala Dubbel vitskala