Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftiga bägare
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Tung konstruktion förlänger livslängden
- Med hällpip
- Med märkningsfläck
- Ha vita graderingar för ungefärlig volym
- Exakt till± 5 %
- Tjocka, enhetliga väggar med extra godstjocklek i bearbetad toppkant
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 960 Typ II krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (engelska) | 67,62 uns |
| Diameter (engelska) Yttre | 5,11 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Erbjuder överlägsen mekanisk styrka och hållbarhet, ger förbättrad säkerhet vid användning under extrema förhållanden som mekaniserad tvätt och grov hantering |
| Graduation Range | 200 till 1 800 ml |
| Höjd (engelska) | 7,48 tum. |
| Höjd (metrisk) | 19 cm |
| Visa mer |