Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftiga bägare
Produktkod. 11756333
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Rekommenderas inte för användning på kokplattor med termiska gradienter eller utan omrörning.
Produktkod. 11756333
Brand: DWK Life Sciences 14005250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rekommenderas inte för användning på kokplattor med termiska gradienter eller utan omrörning.
Tung konstruktion förlänger livslängden
  • With pouring spout
  • With marking spot
  • Have white graduations for approximating volume
  • Accurate to ±5%
  • Thick, uniform walls with extra wall thickness in tooled top rim
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 960 Typ II krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5%
Kapacitet (engelska) 8.45 oz.
Diameter (engelska) Yttre 2.63 in.
Diameter (metrisk) Yttre 6.7 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilicate Glass
För användning med (applikation) Offer Superior Mechanical Strength and Durability, Provides Improved Safety When Used Under Extreme Conditions Such as Mechanized Washing and Rough Handling
Graduation Range 25 to 200 mL
Höjd (engelska) 3.62 in.
Höjd (metrisk) 9.2 cm
Inkluderar Spout
Ökar 25 mL
Etiketttyp Matte Finish Marking
Kvantitet 12 Pk.
Typ Beaker
Disponibel Reusable
Graderad Yes
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
skala Dual White Scale
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit