Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftiga bägare
Product Code. 31781809 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2 L
Unit Size:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
31781809 2 L -
11756333 250 mL Paket med 12
11780694 400 mL Paket med 12
31781806 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Rekommenderas inte för användning på kokplattor med termiska gradienter eller utan omrörning.
Product Code. 31781809 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 140052000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Rekommenderas inte för användning på kokplattor med termiska gradienter eller utan omrörning.
Tung konstruktion förlänger livslängden
  • Med hälltrör
  • Med markeringspunkt
  • Ha vita graderingar för att approximera volym
  • Noggrann till ±5 %
  • Tjocka, jämna väggar med extra väggtjocklek i den formbearbetade övre kanten
Compliance
Designad från ASTM™ E 960 Typ II krav.
Specifications
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (engelska) 67,62 uns
Diameter (engelska) Yttre 5,11 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13 cm
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Erbjuder överlägsen mekanisk styrka och hållbarhet, ger förbättrad säkerhet vid användning under extrema förhållanden som mekaniserad tvätt och grov hantering
Graduation Range 200 till 1 800 ml
Höjd (engelska) 7,48 tum.
Höjd (metrisk) 19 cm
Inkluderar Pip
Ökar 200 mL
Etiketttyp Matt finish märkning
Kvantitet 4 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
skala Dubbel vitskala
Stil Tung mur