Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftiga klarglas volymklass A-kolvar med PE-proppar
Produktkod. 11842943
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11842943
Brand: DWK Life Sciences 92812P50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med proppar av polyeten
  • Den breda munnen gör pipettåtkomsten enkel
  • Tunga, enhetliga väggar ger överlägsen styrka, hållbarhet och säkerhet
  • Stora, permanenta, lättlästa markeringar
  • Platta inre bottnar för omrörning med vanliga omrörarstänger
  • Graderad till klass A volymetriska toleranser
  • Kalibrerad“ Att innehålla”
  • Storlekar från 5 till 250 ml är kalibrerade för att möta ASTM™ E288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 15.5 cm
Tolerans ±0,08 ml
Graderad Ja
Mun stil Bred
Bottenform Plan