Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara borosilikatglasrör med slät ände
Produktkod. 11302510 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
6 mm
Längd (metrisk):
50 mm
Kapacitet (metrisk):
0,7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11302510 6 mm 50 mm 0,7 ml Paket med 720
1 options
Produktkod. 11302510 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 45060650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 SEK
    2734.81 SEK / Paket med 720
    Save 240.19 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Utan märkningsfläck
  • Kulturrör tillverkade av KG-33-glas har brandpolerad toppkant och enhetlig väggtjocklek för maximal värmeöverföring och kemikaliebeständighet
  • Designad från ASTM™ specifikation E982, typ IV-krav
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E982, typ IV
Designtyp Vanlig
Kapacitet (metrisk) 0,7 ml
Längd (metrisk) 50 mm
Material Borsilikatglas
Form Cylindrical
Etiketttyp Hold (Håll)
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Graderad No
Diameter (metrisk) 6 mm
Produkttyp Återanvändbart glasrör