Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara borosilikatglasrör med slät ände
Diameter (metrisk):
6 mm
Längd (metrisk):
50 mm
Kapacitet (metrisk):
0,7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
Beskrivning
Utan märkningsfläck
- Kulturrör tillverkade av KG-33-glas har brandpolerad toppkant och enhetlig väggtjocklek för maximal värmeöverföring och kemikaliebeständighet
- Designad från ASTM™ specifikation E982, typ IV-krav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982, typ IV |
| Designtyp | Vanlig |
| Kapacitet (metrisk) | 0,7 ml |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Produkttyp | Återanvändbart glasrör |