Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara borosilikatglasrör med slät ände och märkningsfläck
Descripción
Med slitstark vit keramisk markeringspunkt
- Brandpolerad toppkant
- Enhetlig väggtjocklek för maximal värmeöverföring och kemikaliebeständighet
- Kulturrör tillverkade av KG-33-glas har brandpolerad toppkant och enhetlig väggtjocklek för maximal värmeöverföring och kemikaliebeständighet
- Designad från ASTM™ specifikation E982, typ IV-krav
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982, typ IV |
| Designtyp | Vanlig |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | No |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?