Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikopplingar och slangadaptrar
Produktkod. 12993521
Change view
Material:
CTFE
Nylon
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12993521 Nylon Varje
11802923 CTFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12993521 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9539190014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 SEK
    122.82 SEK / Paket med 1
    Save 38.18 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
KIMBLE™ KONTES™ kromatografikopplingar och röradaptrar kopplar rör och ändfästen i CHROMAFLEX-kolonner. Tillgängliga i CTFE, PTFE, eller Nylon, har dessa adaptrar oliv- och skruvgängor för tillförlitlig montering av kromatografisystem.
  • Tillverkad av CTFE, PTFE, eller Nylon för kemisk kompatibilitet över kromatografiapplikationer
  • Designad för att koppla ihop rör och ändbeslag på CHROMAFLEX-kolonner
  • Har oliv- och skruvgängor för säkra, läckagesäkra anslutningar
  • Kompatibel med 1/4-28 gänga till slang-tagg-konfigurationer
Specifikationer
Typ Adapter
Trådstorlek M1/4-28
För användning med Kromatografikolonne
Material Nylon