Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Steril vävnadskvarn med slutet system (formad spets)
Beskrivning
Innehåller
Helt monterade, 30 % glasfyllda stötar, provrör med lock och självhäftande etiketter.
Minimerar risken för personlig kontakt med prover
- Vävnader mals i en förseglad behållare
- Smala stötar eliminerar risken för provspill
- Ingjuten slipyta på mortelstötsspetsen lämnar inget sediment som hindrar provundersökningen
- Gamma steriliserad i lättöppnade HDPE-förpackningar
- CS2 vävnadskvarnar har en förglasad spets för mer aggressiv slipning av svåra prover
- Polypropenstötar och koniska provrör med solida HDPE-lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Inkluderar | Helt monterad, 30 % glasfylld polypropenstöt, koniskt provrör av polypropylen med solid HDPE-kåpa och en självhäftande etikett |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |