Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vävnadsslipar med säkerhetsbelagda rör
Produktkod. 11808512
Kapacitet:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,59 oz., 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11808512
Brand: DWK Life Sciences 8854600023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbar transparent beläggning
  • Med glasstöt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,59 oz.
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) axel 10mm
Diameter (engelska) Skaft 0,39 tum
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Längd (engelska) Skaft 10,9 tum
Längd (engelska) rör 6,88 tum.
Längd (metrisk) skaft 278mm
Längd (metrisk) rör 175mm
Material Glas
Rördiameter (engelska) Utsida 0,98 tum
Rördiameter (metrisk) utsida 25mm
Kapacitet 0,59 oz., 15 ml
Storlek 23