Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vävnadsslipar med säkerhetsbelagda rör
Kapacitet:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,59 oz., 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Autoklaverbar transparent beläggning
- Med glasstöt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,16 oz. |
| Clearance (engelska) | 0,004 till 0,006 tum. |
| Uttag (metrisk) | 0,1 till 0,15 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8mm |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,31 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Längd (engelska) Skaft | 8,66 tum. |
| Längd (engelska) rör | 5,9 tum |
| Längd (metrisk) skaft | 220mm |
| Längd (metrisk) rör | 150mm |
| Visa mer |