Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vävnadsslipare
Produktkod. p-155546
Kapacitet:
0,03 oz., 1 ml
Inkluderar:
Mald glasstöt och rör
Storlek:
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11854005
Brand: DWK Life Sciences 8854500020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerade koniska och cylindriska ytor förbättrar slipeffektiviteten
  • Kan vara motordriven
  • Välj mellan helt slipat glas eller slätt glasrör med PTFE-stöt gängad på skaft av rostfritt stål
  • Utbytbara rör och stötar har 0,004 till 0,006 tum. (0,10 till 0,15 mm) spelrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,03 oz.
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Diameter (metrisk) axel 6mm
Diameter (engelska) Skaft 0,23 tum
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
För användning med (applikation) Idealisk för bindväv som muskler, hjärta och lungor
Inkluderar Mald glasstöt och rör
Längd (engelska) Skaft 6,1 tum
Längd (engelska) rör 3,14 tum.
Längd (metrisk) skaft 155mm
Längd (metrisk) rör 80mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,51 tum
Rördiameter (metrisk) utsida 13mm
Kapacitet 0,03 oz., 1 ml
Storlek 20