Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Erlenmeyer Flasks
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Höjd (metrisk):
23 cm
Standard konisk fog:
29/42
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Used to measure, mix, and store liquids
- Single neck flask
- Has standard taperouter joint
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (engelska) | 9.05 in. |
| Höjd (metrisk) | 23 cm |
| Standard konisk fog | 29/42 |
| Mun stil | Narrow |